Documenti fondamentali
ENA413173979
Enamine
3-(piperidin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Punto di fusione
142-143
Iupac Name
3-(2-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h7,9H,1-6H2,(H,10,11)
InChI
AYRHHRXKZJGDSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61315
Melting Point
142-143
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61315
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)