ENA413172710
Enamine
2-propoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Iupac Name
2-propoxy-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-2-5-15-9-4-3-7(6-8(9)14)10(11,12)13/h3-4,6H,2,5,14H2,1H3
InChI
OZERIEQOZGPKHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35423
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35423
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)