Documenti fondamentali
ENA413172341
Enamine
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
SKU del venditore: EN300-31786-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-31786-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI
XQXMDYVBIZPDHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)