Documenti fondamentali
ENA413172072
Enamine
1-cycloheptyl-2-methylpropan-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
SKU del venditore: EN300-157120-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-157120-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cycloheptyl-2-methyl-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H23N/c1-11(2,12)9-10-7-5-3-4-6-8-10/h10H,3-9,12H2,1-2H3
InChI
GYQKGIRCLZQLOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157120
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)