Documenti fondamentali
ENA413171859
Enamine
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-4-9-5-3-7(6-10)8-9/h3,5-6H,2,4H2,1H3
InChI
XNRQWOQUTNBRGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155241
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)