Documenti fondamentali
ENA413171811
Enamine
2-(4-methoxyphenyl)ethane-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 228.30
500 MG
CHF 333.60
1 G
CHF 415.50
2.5 G
CHF 771.70
5 G
CHF 1’121.40
10 G
CHF 1’638.80
SKU del venditore: EN300-156117-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 228.30
500 MG
CHF 333.60
1 G
CHF 415.50
2.5 G
CHF 771.70
5 G
CHF 1’121.40
10 G
CHF 1’638.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-156117-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
119-120
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-14(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChI
RRJBARRRFGZDIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156117
Melting Point
119-120
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)