Documenti fondamentali
ENA413171639
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)morpholine
Scegli un formato
100 MG
CHF 254.30
250 MG
CHF 342.70
500 MG
CHF 594.90
1 G
CHF 750.90
2.5 G
CHF 1’429.50
5 G
CHF 2’092.50
10 G
CHF 3’083.10
SKU del venditore: EN300-155610-100MG
CHF 254.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 254.30
250 MG
CHF 342.70
500 MG
CHF 594.90
1 G
CHF 750.90
2.5 G
CHF 1’429.50
5 G
CHF 2’092.50
10 G
CHF 3’083.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-155610-100MG
CHF 254.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11F2NO/c11-7-1-2-8(9(12)5-7)10-6-13-3-4-14-10/h1-2,5,10,13H,3-4,6H2
InChI
ZFZKCZYADBGBHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155610
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155610
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)