Documenti fondamentali
ENA413170733
Enamine
2-(cyclohex-2-en-1-yl)propanedioic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
SKU del venditore: EN300-153447-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-153447-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-cyclohexen-1-yl)malonic acid
Inchi Code
1S/C9H12O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
LBRUHJWMRSLADF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153447
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)