Documenti fondamentali
ENA413170641
Enamine
2-amino-6-tert-butylphenol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.7
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-6-(tert-butyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,3)7-5-4-6-8(11)9(7)12;/h4-6,12H,11H2,1-3H3;1H
InChI
NMZKXPBRFGSRTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153159
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153159
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)