Documenti fondamentali
ENA413170367
Enamine
1,6-naphthyridine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.62
Numero MDL:
Iupac Name
1,6-naphthyridine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6N2O2.ClH/c12-9(13)6-1-4-11-8-2-3-10-5-7(6)8;/h1-5H,(H,12,13);1H
InChI
TXTJKUXEXJUULI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152415
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152415
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)