Documenti fondamentali
ENA413170259
Enamine
8-tert-butyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.73
Numero MDL:
Iupac Name
8-(tert-butyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-12(2,3)9-5-4-6-10-11(9)14-8-7-13-10;/h4-6,13H,7-8H2,1-3H3;1H
InChI
SIKAVJFONWNNAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153791
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)