Documenti fondamentali
ENA413167686
Enamine
4-(3-fluorophenyl)piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-fluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-13-7-5-9/h1-3,8-9,13H,4-7H2
InChI
BCYGJJOHAFKLLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146316
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146316
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)