Documenti fondamentali
ENA413167233
Enamine
[4-(cyclopentyloxy)phenyl]methanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 229.60
500 MG
CHF 334.90
1 G
CHF 416.80
2.5 G
CHF 688.50
5 G
CHF 1’140.90
10 G
CHF 1’729.80
SKU del venditore: EN300-145588-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 229.60
500 MG
CHF 334.90
1 G
CHF 416.80
2.5 G
CHF 688.50
5 G
CHF 1’140.90
10 G
CHF 1’729.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-145588-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-(cyclopentyloxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c13-9-10-5-7-12(8-6-10)14-11-3-1-2-4-11/h5-8,11H,1-4,9,13H2
InChI
RGJQWOYBWZMZKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145588
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145588
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)