Documenti fondamentali
ENA413166603
Enamine
6-aminopyridazin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.56
Numero MDL:
Iupac Name
6-aminopyridazin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3O.ClH/c5-3-1-2-4(8)7-6-3;/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8);1H
InChI
BTFUJLRIPXNCNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142093
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)