Documenti fondamentali
ENA413166410
Enamine
4-(4-methylpiperazin-1-yl)butan-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
SKU del venditore: EN300-141595-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-141595-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-9(10)3-4-12-7-5-11(2)6-8-12/h9H,3-8,10H2,1-2H3
InChI
VOOWJBMUJNNMMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141595
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141595
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)