Documenti fondamentali
ENA413166386
Enamine
2,2-diethyl-1lambda4-thiomorpholin-1-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.76
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-diethylthiomorpholine 1-oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NOS.ClH/c1-3-8(4-2)7-9-5-6-11(8)10;/h9H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI
DXBCZDGFCRIZHD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140328
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140328
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)