Documenti fondamentali
ENA413165963
Enamine
N-cyclopentylazetidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.75
Numero MDL:
Iupac Name
N-cyclopentylazetidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2S.ClH/c11-13(12,8-5-9-6-8)10-7-3-1-2-4-7;/h7-10H,1-6H2;1H
InChI
SFUUNJXIOXLIFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141994
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141994
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)