Documenti fondamentali
ENA413165924
Enamine
methyl 3-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.74
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-17-14(16)9-13(15)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-8,13H,9,15H2,1H3;1H
InChI
AGWISLUXYMAHCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141362
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141362
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)