Documenti
ENA413165571
Enamine
2-(4-fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.17
Numero MDL:
Punto di fusione
23-28
Iupac Name
(4-fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FN/c1-7-6-9(10)3-2-8(7)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI
VHULROKXGBQUDA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139112
Melting Point
23-28
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139112