Documenti fondamentali
ENA413165464
Enamine
N-methoxy-N-methyloxolane-3-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
SKU del venditore: EN300-138233-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-138233-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methoxy-N-methyltetrahydro-3-furancarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI
DKBCSKRFSZEHFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)