ENA413165312
Enamine
2-aminopent-4-en-1-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-135416-100MG
CHF 230.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-135416-100MG
CHF 230.90
Iupac Name
2-amino-4-penten-1-ol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-2-3-5(6)4-7/h2,5,7H,1,3-4,6H2
InChI
WCZXECFPTUZDMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)