Documenti fondamentali
ENA413165115
Enamine
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
SKU del venditore: EN300-129089-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-129089-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
182-183
Iupac Name
methyl 2-sulfanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-9-4(8)3-2-6-5(10)7-3/h2H,1H3,(H2,6,7,10)
InChI
FXKGUEKEBDCIKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129089
Melting Point
182-183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129089
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)