Documenti fondamentali
ENA413164758
Enamine
1-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]-N,N-dimethylmethanethioamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
SKU del venditore: EN300-138155-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-138155-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
O-(2-chloropyridin-3-yl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2OS/c1-11(2)8(13)12-6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI
LOCPBSVZDXGHPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138155
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138155
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)