ENA413164741
Enamine
methyl 4-(2,2-difluoroethyl)morpholine-3-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-137338-50MG
CHF 354.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-137338-50MG
CHF 354.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 4-(2,2-difluoroethyl)morpholine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13F2NO3/c1-13-8(12)6-5-14-3-2-11(6)4-7(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
KQGGHLMDHPJICW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137338
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)