Documenti fondamentali
ENA410544052
Enamine
6-chloro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
2.5 G
CHF 1’498.40
5 G
CHF 2’195.20
10 G
CHF 3’235.20
SKU del venditore: EN300-45079-100MG
CHF 277.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
2.5 G
CHF 1’498.40
5 G
CHF 2’195.20
10 G
CHF 3’235.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-45079-100MG
CHF 277.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-N~2~-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI
VDDRAMKPNRSSMG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45079
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)