Documenti fondamentali
ENA410542898
Enamine
4-chloro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-methyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)11-8(12)10/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI
MCSSWSFNMXAEJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138288
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138288
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)