Documenti fondamentali
ENA410542801
Enamine
2-fluoroethyl methanesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-fluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7FO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI
DLFIXPTUMHDGCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)