Documenti fondamentali
ENA410542459
Enamine
2-chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.59
Numero MDL:
Punto di fusione
109-111
Iupac Name
2-chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO/c9-4-8(13)12-5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI
BGKVOCLZYDSHLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01597
Melting Point
109-111
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01597