Documenti fondamentali
ENA410542342
Enamine
ethyl 3-(5-tert-butyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.29
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(5-(tert-butyl)oxazol-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-5-15-11(14)7-6-10-13-8-9(16-10)12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI
PDMVWXBRHRTJCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136948
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136948
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)