ENA410486994
Enamine
2-[(5-nitro-1-phenyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)sulfanyl]acetic acid
About This Item
Iupac Name
[(5-nitro-1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H11N3O4S/c19-14(20)9-23-15-16-12-8-11(18(21)22)6-7-13(12)17(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,19,20)
InChI
XEURIMHZIXZOEI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11938
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)