Documenti fondamentali
ENA410483550
Enamine
1,3-bis(piperidin-1-yl)propane-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.33
Numero MDL:
Iupac Name
1-[3-oxo-3-(1-piperidinyl)propanoyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c16-12(14-7-3-1-4-8-14)11-13(17)15-9-5-2-6-10-15/h1-11H2
InChI
FFUHZFJGULSMMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
68
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04098
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)