Documenti fondamentali
ENA408616112
Enamine
2-[(4-oxo-1,4-dihydrocinnolin-1-yl)methyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Numero MDL:
Iupac Name
2-((4-oxocinnolin-1(4H)-yl)methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c19-15-9-17-18(14-8-4-3-7-13(14)15)10-11-5-1-2-6-12(11)16(20)21/h1-9H,10H2,(H,20,21)
InChI
PGHQJDGBICXDIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137248
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137248
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)