Documenti fondamentali
ENA408615951
Enamine
(4-fluorophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-136814-250MG
CHF 527.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-136814-250MG
CHF 527.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(14)10-12-5-6-13-10/h1-6,9,14H,(H,12,13)
InChI
CYWKGWHVDWLNHV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136814
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136814
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)