Documenti fondamentali
ENA408615942
Enamine
2-(piperidin-1-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
Punto di fusione
45-47
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2
InChI
OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02093
Melting Point
45-47
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)