Documenti fondamentali
ENA405195007
Enamine
3-methyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)pyridin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
SKU del venditore: EN300-135539-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-135539-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H9F3N2/c1-6-3-2-4-12-7(6)13-5-8(9,10)11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI
DADIFWWQUBOKIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135539
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135539
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)