ENA405194792
Enamine
1-ethylpiperazin-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-135078-100MG
CHF 89.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-135078-100MG
CHF 89.20
Iupac Name
1-ethyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3
InChI
SCGAVZGSIVHGPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)