Documenti fondamentali
ENA405194609
Enamine
1-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-2-yl)propan-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.74
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[c]azepin-2-yl)propan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO.ClH/c1-11(15)9-14-8-4-7-12-5-2-3-6-13(12)10-14;/h2-3,5-6H,4,7-10H2,1H3;1H
InChI
APWNDETVNLZWIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134557
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134557
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)