Documenti fondamentali
ENA405194275
Enamine
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Iupac Name
[2-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-11-7-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI
GYPVNVDWCITVPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133492
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133492
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)