Documenti fondamentali
ENA405194007
Enamine
(2R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 492.20
100 MG
CHF 713.20
250 MG
CHF 999.20
500 MG
CHF 1’547.80
1 G
CHF 1’972.90
2.5 G
CHF 3’822.80
SKU del venditore: EN300-134896-50MG
CHF 492.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 492.20
100 MG
CHF 713.20
250 MG
CHF 999.20
500 MG
CHF 1’547.80
1 G
CHF 1’972.90
2.5 G
CHF 3’822.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.05
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-134896-50MG
CHF 492.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2O.2ClH/c4-1-3(5)2-6;;/h3,6H,1-2,4-5H2;2*1H/t3-;;/m1../s1
InChI
IKBUWJHUBADHSZ-HWYNEVGZSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)