Documenti fondamentali
ENA405193883
Enamine
tert-butyl 3-propanamidopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-propionamidopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-5-10(15)13-9-6-7-14(8-9)11(16)17-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
InChI
KRHRPCLGPZVPRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133157
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133157
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)