Documenti fondamentali
ENA402267796
Enamine
methyl 2-[2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]acetate
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
SKU del venditore: EN300-132875-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-132875-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl {[(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-16-11(15)7-12-10(14)6-8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,12,14)
InChI
FYHWMDONXPAJDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132875
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132875
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)