Documenti fondamentali
ENA402267764
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N3O/c10-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-9(13)12-7/h1-3,11H,5H2,(H,12,13)
InChI
VCQBDEDRWMCMMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132778
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132778
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)