ENA402267760
Enamine
tert-butyl N-[(thian-2-yl)methyl]carbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-129921-100MG
CHF 418.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-129921-100MG
CHF 418.10
Iupac Name
tert-butyl ((tetrahydro-2H-thiopyran-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-9-6-4-5-7-15-9/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
YPNLOKNUKNZSGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)