Documenti fondamentali
ENA402267539
Enamine
N-(6-aminopyridin-3-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.17
Numero MDL:
Punto di fusione
183-184
Iupac Name
N-(6-amino-3-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI
WXNBDYGICNCEQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132053
Melting Point
183-184
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132053
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)