Documenti fondamentali
ENA402267299
Enamine
2,6,7-trichloroquinoxaline
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
SKU del venditore: EN300-131355-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.48
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-131355-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
147-148
Iupac Name
2,6,7-trichloroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H3Cl3N2/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(11)3-12-6/h1-3H
InChI
WKHZLRADDUHIIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Melting Point
147-148
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)