ENA402267225
Enamine
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-131109-100MG
CHF 210.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-131109-100MG
CHF 210.10
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11FN2O2S/c1-2-11-14(12,13)8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5,11H,2,10H2,1H3
InChI
DZLOYRBUNGDYHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131109
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)