Documenti fondamentali
ENA402267060
Enamine
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-118359-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-118359-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
216-220
Iupac Name
2-amino-1,3-oxazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
InChI
DMUQIMMDFYYYNS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
Melting Point
216-220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118359
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)