Documenti fondamentali
ENA402266910
Enamine
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
64-65
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(10)4-7(6)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
InChI
VAOQPVDNXYVDBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Melting Point
64-65
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)