Documenti fondamentali
ENA402266883
Enamine
1-(4-fluorobenzoyl)pyrrolidin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.7
Numero MDL:
Iupac Name
(3-aminopyrrolidin-1-yl)(4-fluorophenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13FN2O.ClH/c12-9-3-1-8(2-4-9)11(15)14-6-5-10(13)7-14;/h1-4,10H,5-7,13H2;1H
InChI
AAFSHCFLUQNOOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130982
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130982
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)