Documenti fondamentali
ENA394768514
Enamine
ethyl 3-cyano-6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 428.50
SKU del venditore: EN300-129495-100MG
CHF 177.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 428.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-129495-100MG
CHF 177.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-cyano-6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-3-7-5-8(11(15)16-4-2)9(6-12)10(14)13-7/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
NLZXUSXZGVQQLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129495
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)